Learn More
Lenz Laborglasintrumente Koni mit Tropfspitze
Beschreibung
- Gemäß DIN 12249 Form F
- Konisch geschliffene Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Verbindungsgröße | NS 24/29 |
| Wandstärke (metrisch) | 1,8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen | 22 mm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |