Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kongo-Rot, Indikatorqualität
Artikelnummer. 11415737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415737 25 g 25 Gramm
11425737 100 g 100 Gramm
11435737 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11415737 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B24310.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Congo red is useful for staining and visual detection of amyloid deposits. It inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the metabolism of the normal isoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kongorot ist für die Färbung und den visuellen Nachweis von Amyloid-Ablagerungen nützlich. Sie hemmt die Anreicherung der mit Scrapie assoziierten, proteasehemmenden Isoform des Proteins PrP, ohne den Metabolismus der normalen Isoform zu beeinträchtigen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 25 g/l.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren und Reduktionsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-58-0
Summenformel C32H22N6Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 696.664
MDL-Nummer MFCD00004028
InChI-Schlüssel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 22120
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3-[[4-[4-[(1-Amino-4-Sulfonatonaphthalin-2-yl)Diazenyl]Phenyl]Phenyl]Diazenyl]Naphthalin-1-Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Congo Red
Schmelzpunkt >360°C
Geruch Geruchsneutral
Beilstein 3894858
Merck Index 14,2498
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 25g/L.
Menge 25 g
Formelmasse 696.67
Güte Anzeige
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Congo Red
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Direct red 28