Learn More
Kongorot, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411852 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11411852 500 g 500 Gramm
11422092 5 g 5 Gramm
11401852 100 g -
11442092 100 g -
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11411852
Marke: MP Biomedicals 0210509990
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 573-58-0
Summenformel C32H22N6Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 696.664
InChI-Schlüssel IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym Benzo Kongo-Rot, Benzo Congo Red
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3-[[4-[4-[(1-Amino-4-Sulfonatonaphthalin-2-yl)Diazenyl]Phenyl]Phenyl]Diazenyl]Naphthalin-1-Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kongo-Rot
Formelmasse 696.7
Farbe Rot
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Congo Red
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Congo Red