Learn More
Eppendorf™ twin.tec 384-Well PCR-Platte mit konischem Boden
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange, Mit durchsichtigem Boden
Rot
Schwarz, Gelb
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
25 Stück
300 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Gelb |
| Anzahl Wells | 384 |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Anzahl pro Packung | 300 |
| Menge | 300/Packung |