Learn More
Eppendorf™ twin.tec 384-Well PCR-Platte mit konischem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10529113 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange, Mit durchsichtigem Boden
Rot
Schwarz, Gelb
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
25 Stück
300 Stück
Artikelnummer. 10529113
Marke: Eppendorf™ 0030128893
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Format Standard
Array 16 x 24
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Anzahl Wells 384
Wellform Konischer Boden (V-Well)
Anzahl pro Packung 300
Menge 300/Packung