Specifications
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Schwarz, Gelb |
| Produkttyp | 384-Well Twin Tec PCR-Mikrotiterplatte |
| Anzahl Wells | 384 |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Anzahl pro Packung | 25 |
| Menge | 25/Packung |