Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweckbehälter aus Polystyrol mit konischem Boden und Schraubverschluss aus Kunststoff
Click to view available options
Sterilität:
Aseptisch
Steril
Beschriftung:
Beschriftet, einfach
Beschriftet, gedruckt
Ohne Beschriftung
Packungsgröße:
400 Stück
Beschreibung
- Volumen: 30 ml
- Kunststoffschraubverschluss, weiß
- Stützrahmen unten
- Mit oder ohne einfaches oder beschriftetes Etikett
- Durchm. x Höhe: 25 x 90 mm
- Unter aseptischen Bedingungen in einer Reinraumumgebung der Klasse II hergestellt
- Kann verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mehrzweckbehälter |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Verschlussmaterial | Kunststoff |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Beschreibung | Stützrahmen unten |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für akademische und medizinische Zwecke |
| Mehr anzeigen |