Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweckbehälter aus Polystyrol mit konischem Boden und Schraubverschluss aus Kunststoff
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
143.10 € - 303.16 €
Spezifikation
Produkttyp | Mehrzweckbehälter |
---|---|
Material | Polystyrol |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlussmaterial | Kunststoff |
Produktcode | Marke | Sterilität | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13077673
|
Greiner Bio-One
201150 |
Aseptisch | Ohne Beschriftung |
143.10 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13097673
|
Greiner Bio-One
201152 |
Aseptisch | Beschriftet, einfach |
156.88 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10104821
|
Greiner Bio-One
201170 |
Steril | Ohne Beschriftung |
230.02 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10114821
|
Greiner Bio-One
201172 |
Steril | Beschriftet, einfach |
303.16 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10778174
|
Greiner Bio-One
201171 |
Steril | Beschriftet, gedruckt |
253.34 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Volumen: 30 ml
- Kunststoffschraubverschluss, weiß
- Stützrahmen unten
- Mit oder ohne einfaches oder beschriftetes Etikett
- Durchm. x Höhe: 25 x 90 mm
- Unter aseptischen Bedingungen in einer Reinraumumgebung der Klasse II hergestellt
- Kann verwendet werden
Spezifikation
Mehrzweckbehälter | |
30 ml | |
Kunststoff | |
Stützrahmen unten | |
Für akademische und medizinische Zwecke |
Polystyrol | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
25 mm | |
90 mm |