Learn More
Greiner Bio-One Röhrchen als Polystyrol mit konischem Boden und Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10464805
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
50
100
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10464805
Marke: Greiner Bio-One 188161
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung bei der Zentrifugation und Anwendungen, die chemische und thermoresistente Gefäße erfordern.
  • Polystyrol ist aufgrund seiner hohen Klarheit ideal für optische Messungen geeignet
  • Volumen: 15 ml
  • Steril
  • Blauer Schraubverschluss
  • Mit Graduierungen und Bereich zum Schreiben der ID
  • Dm. x Höhe: 17 x 120 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 50
Sterilität Steril
Bodenform Konisch
Closure Included Ja
Writing Area Ja