Learn More
Greiner Bio-One Röhrchen aus Polystyrol mit konischem Boden
Beschreibung
- Gut ablesbar
- Volumen: 13 ml
- Nicht steril
- Durchm. x Höhe: 16.5 x 103 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 13 ml |
| Länge (metrisch) | 103 mm |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Unsteril |
| Durchmesser (metrisch) | 16.5 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |