Learn More
Jaytec Glass™ Conical Measure
Artikelnummer. 30308645
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Graduierungen:
5 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
30308645 50 ml 5 ml 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 30308645
Marke: Jaytec Glass™ CM.368
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Graduated Conical Measures are widely used in Pharmacy, providing a reliable solution for measuring and dispensing liquids. Each measure is Government stamped to certify accuracy.
  • Manufactured in accordance with BS.1922 out of Soda Glass
  • Excellent chemical resistance
  • Wide base for stability
  • 10 graduations
Spezifikation
Basistyp Rund
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Conical
Zertifizierung/Konformität BS 1922
Höhe (angloamerikanisch) 4.75 in.
Höhe (metrisch) 120 mm
Typ Graduierte Messzylinder
Material Kalknatronglas
Kapazität (metrisch) 50 ml
Umfang Permanently etched
Graduierungen 5 ml