Learn More
Heinz Herenz Conical Sedimentation Tubes
Beschreibung
- Sedimentation tubes
- Conical
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12 mL |
| Länge (metrisch) | 105 mm |
| Material | Polystyrene |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Verschlusstyp | Not Included |
| Produkttyp | Test Tube |
| Bodenform | Conical |