Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
Beschreibung
- Die Fehlerkorrekturfunktion ECC 200 ermöglicht sicheres Auslesen von Codes auch bei bis zu 30 % beschädigten Codes.
- Temperaturbereich: -86 °C bis +121 °C
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für höchste Probenreinheit
- Standardverfügbarkeit für eine komfortable Handhabung
- Pyrogenfrei (endotoxinfrei), DNase-frei, RNase-frei und DNA-free
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Beschreibung | Eppendorf Safe-Lock Rohr |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL |
| Bodenform | Konisch |
| Material | Polypropylen |
| Gewindetyp | Extern |
| Verpackung | 500 (5 Beutel x 100 Tuben) |
| Menge | 500 Tuben/Packung. |
| Form | Zylindrisch |
| Mehr anzeigen |