Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 (4 Packs x 50 Röhrchen)
240 (12 Packs x 20 Röhrchen)
400 (8 Packs x 50 Röhrchen)
480 (24 Packs x 20 Röhrchen)
Packungsgröße:
200 Stück
240 Stück
400 Stück
480 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30308636 200 (4 Packs x 50 Röhrchen) 200 Stück
30308634 400 (8 Packs x 50 Röhrchen) 400 Stück
30308638 480 (24 Packs x 20 Röhrchen) 480 Stück
30308635 240 (12 Packs x 20 Röhrchen) 240 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 30308636 missing translation for 'mfr' Eppendorf™ missing translation for 'supplierNo' 0030122577
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konische Röhrchen mit Schraubverschluss bieten eine zuverlässige Probenaufnahme und auslaufsichere Lagerung. Die SafeCode-Varianten verbessern die Probenidentifizierung, während die BioBased-Optionen eine umweltfreundliche Alternative bieten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
  • Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor.
  • Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
  • Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
  • Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
  • Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
  • Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
  • Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
  • Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
  • Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung.
  • Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Grau
Farbe Bernstein
Kapazität (metrisch) 15 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polypropylen
Menge 200 (4 Packs x 50 Röhrchen)
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 120 mm
Reinigungsnachweise Frei von Pyrogen, DNase, RNase, humaner und bakterieller DNA
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraube
Verschluss inklusive Ja
Schriftfeld Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Ja
Produkttyp Röhrchen
Max. RZB 19,500 x g