Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200111946 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 (4 Packs x 50 Röhrchen)
240 (12 Packs x 20 Röhrchen)
400 (8 Packs x 50 Röhrchen)
480 (24 Packs x 20 Röhrchen)
Packungsgröße:
200 Stück
240 Stück
400 Stück
480 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
30308634 400 (8 Packs x 50 Röhrchen) 400 Stück
30308638 480 (24 Packs x 20 Röhrchen) 480 Stück
30308636 200 (4 Packs x 50 Röhrchen) 200 Stück
30308635 240 (12 Packs x 20 Röhrchen) 240 Stück
4 options
Artikelnummer. 30308634
Marke: Eppendorf™ 0030122550
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss bieten einen zuverlässigen Probenschutz und eine auslaufsichere Lagerung. SafeCode-Varianten verbessern die Probenidentifikation, während die BioBased-Optionen eine umweltfreundliche Alternative.
  • Gewährleisten eine auslaufsichere Lagerung und schützen die Integrität der Proben
  • Geeignet für eine breite Palette von Laboraufgaben, was die Flexibilität erhöht
  • Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung
  • Frei von Weichmachern, Bioziden oder Formtrennmitteln
  • Klare, sichtbare Graduierungen für eine schnelle Volumenabschätzung
  • Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effizientes Zentrifugieren
  • Erhältlich in den Formaten 15 mL, 25 mL und 50 mL
  • Die optionale 2D-Datamatrix (SafeCode) bietet eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung
  • Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes mit bis zu 25% beschädigten Codes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Grau
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 15 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polypropylen
Menge 400 (8 Packs x 50 Röhrchen)
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 120 mm
Reinigungsnachweise Pyrogen, DNase, RNase, menschliche und bakterielle DNA frei
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraubverschluss
Closure Included Ja
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Ja
Produkttyp Rohr
Max. RZB 19,500 x g