Learn More
Coniferylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11401487 1 g 1 Gramm
11421487 0.25 g 0.25 Gramm
11411487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24949.03
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 458-35-5 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458-35-5
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00002922
InChI-Schlüssel JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Synonym coniferyl alcohol, coniferol, coniferylalcohol, 4-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol, gamma-hydroxyisoeugenol, trans-coniferyl alcohol, e-coniferyl alcohol, 4-3-hydroxy-1-propenyl-2-methoxyphenol, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propen-1-ol, 4-1e-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol
PubChem CID 1549095
ChEBI CHEBI:17745
SMILES COC1=CC(\C=C\CO)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coniferyl alcohol
Schmelzpunkt 75°C to 76°C
Siedepunkt 163°C to 165°C (3 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2048961
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,2504
IUPAC-Name 4-[(E)-3-Hydroxyprop-1-enyl]-2-methoxyphenol
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%