Learn More
Thermo Scientific™ Connect Edge Adapter Kit for InstrumentConnect Remote Monitoring with OPC UA™
Artikelnummer. 30019096 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Adapter für Fernüberwachungsgeräte
Kit zur Funküberwachung
Zur Verwendung mit (Geräte):
Connect Edge Hardware, CO2/LT-Ausrüstung und -Geräte
Connect Edge Hardware, Kühlschränke/Tiefkühlschränke und Geräte
Connect Edge, Kühlschränke/Tiefkühlschränke und Geräte
Connect Edge-Sensoren
Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte
Connect Edge, Laborausrüstung und Geräte
Connect Edge, ULT/CO2-Inkubatoren und Geräte
Enthält:
Connect Edge Wi-Fi-Geräteadapter-Kit mit RS485, (optionales Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99)
Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit RS232. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman
Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit RS485. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman
Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit TTL. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman
Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit USB. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman
Optionaler PoE-Konverter für WLAN/Ethernet-Adapter
WLAN (optional Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99)
WLAN-Sensoradapter für unabhängige Sensoren. Anschlüsse für bis zu 6 Analogsensoren und 1 Digitalsensor. Inklusive 3-m-Kabel, Netzteil und länderspezifische Konverter. Umstellung auf Ethernet mit EDGEKTADPT99 (kein PoE)
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält unitSize
30019096 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge Hardware, CO2/LT-Ausrüstung und -Geräte Connect Edge Wi-Fi-Geräteadapter-Kit mit RS485, (optionales Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99) 1 Einheit
18873085 Kit zur Funküberwachung Connect Edge-Sensoren WLAN-Sensoradapter für unabhängige Sensoren. Anschlüsse für bis zu 6 Analogsensoren und 1 Digitalsensor. Inklusive 3-m-Kabel, Netzteil und länderspezifische Konverter. Umstellung auf Ethernet mit EDGEKTADPT99 (kein PoE) 1 Stück
30019115 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge Hardware, Kühlschränke/Tiefkühlschränke und Geräte WLAN (optional Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99) 1 Einheit
30019097 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte WLAN (optional Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99) 1 Einheit
30019092 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte WLAN (optional Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99) 1 Einheit
30019093 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, Laborausrüstung und Geräte Optionaler PoE-Konverter für WLAN/Ethernet-Adapter 1 Einheit
30019083 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, ULT/CO2-Inkubatoren und Geräte Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit RS485. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman 1 Einheit
30019102 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, Kühlschränke/Tiefkühlschränke und Geräte Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit TTL. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman 1 Einheit
30019111 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit RS232. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman 1 Einheit
30019067 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit USB. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30019096 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EDGEKTADPT01
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet device adapters are for use with InstrumentConnect 24/7 remote monitoring system. Device adapters plug into Thermo Fisher laboratory equipment to extract and transmit telemetry to the Connect Edge gateway via Wi-Fi or Ethernet. Configuration needed varies by equipment type.
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet device adapters are part of the InstrumentConnect 24/7 remote monitoring system. Device adapters include RS485, TTL, RS232 and USB configurations to plug into your Thermo Fisher laboratory equipment. Device adapters extract and transmit telemetry to the Connect Edge gateway via Wi-Fi or Ethernet.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect is professional-grade remote monitoring system for monitoring laboratory equipment and other devices to help protect samples and increase asset management efficiencies. The InstrumentConnect system utilizes Connect Edge adapters and gateways to send data to the InstrumentConnect cloud or to your own premise-based system (LIMS, BMS, SCADA) using OPC-UA™ protocol. Connect Edge hardware is compatible with 700+ Thermo Fisher Scientific laboratory equipment makes and models.
Thermo Fisher Scientific Equipment Telemetry
  • For cold storage equipment, InstrumentConnect collects ambient and cabinet temperature data recorded by resistance temperature detectors (RTDs) built into the unit; the remote monitoring system also reports alarms and events, as well as other system-based diagnostic data points to the InstrumentConnect application.
  • For CO2 incubators and environmental chambers, InstrumentConnect collects chamber temperatures, gas levels, alarms and alerts received via the incubator and environmental chamber data output connection.
System Hardware
  • Device Adapter-Palm-size adapters collect and transmit data from lab equipment/devices to gateways using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi.
  • Connect Edge Gateway-Receives data from device adapters to send to InstrumentConnect (cloud) or customer-premise system/cloud via OPC-UA using Ethernet (WAN) connectivity or Wi-Fi.
System Software
Choose from these available InstrumentConnect packages.
InstrumentConnect Monitor (Cloud):
  • Monitor onboard telemetry data and events**
  • Custom alarm settings
  • View live device status 24/7 via Mobile and Cloud app
  • Peace of mind with industry-leading security protocols
  • 25GB included data storage for documents
  • Unlimited device telemetry storage
  • Notifications via mobile application, e-mail and desktop application
InstrumentConnect Integrate (OPC-UA to Cloud or Prem):
  • Utilize the Connect Edge system to collect and transmit data to your on-premise system or cloud using Open Platform Communications Unified Platform. The Connect Edge gateway can be enabled as an OPC server for 10 or more devices.
Network
You can connect 10 device adapters to each Connect Edge gateway. Gateways can accommodate greater than 10 devices, however this is determined by reviewing CPU usage after you have reached this initial quantity after initial set up. Deciding which topology is applicable to your setting will determine the number of gateways you will need.
Connect Edge system has 3 main topologies
  • Direct Wi-Fi-Device adapters are configured to transmit data directly to your Connect Edge gateway (10 max per gateway). Your device adapters must be in proximity (50-150 feet) to the gateway.
  • Single/Dual Network-Device adapters are configured to connect to your local network via Ethernet or Wi-Fi and transmit data to the Connect Edge gateway, also on the same network. This topology is ideal if devices to be monitored are not within proximity to each other or a gateway.
Building your system
  • Determine type (Ethernet-only/WiFi+Ethernet) and quantity of gateway(s) needed based on network topology preference. The Configuration Planning Guide can be used for reference, if needed.
  • Select compatible adapter for your lab equipment
  • Purchase an InstrumentConnect Monitor or Integrate subscription for each device
  • Determine whether self-install or professional-install is desired (where available)
System hardware and software is available for purchase in packages or a-la-carte. A built-in gateway discount is included with all packages. Additional savings with 3 and 5-year packages.
Installation
Customer (self) installation
Installation services sold separately, if desired (US, Europe, Great Britain, inquire with specialist for other regional availability).
Availability
InstrumentConnect is available in the following countries and configurations. For the most updated list, please ask your specialist.
Wi-Fi or Ethernet gateway/adapter: Europe, UK, North America, Australia, New Zealand, Puerto Rico
Ethernet-only gateway/Wi-Fi or Ethernet adapter: Hong Kong
Ethernet-only gateway and adapter: Brazil, Bahrain, Oman, UAE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter für Fernüberwachungsgeräte
Displaytyp Kein Display
Alarmtypen None
Software Type InstrumentConnect
Enthält Connect Edge Wi-Fi-Geräteadapter-Kit mit RS485, (optionales Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99)
Schnittstelle RS485 at the device
IP-Schutzart IP30
Menge 1 Ea.
Gewährleistung 1 Year Warranty
Zur Verwendung mit (Anwendung) InstrumentConnect Remote Monitoring System, Laboratory Equipment and Devices
Zur Verwendung mit (Geräte) Connect Edge Hardware, CO2/LT-Ausrüstung und -Geräte
Elektrische Anforderungen AC wall adapter (provided)