Learn More
Thermo Scientific™ Connect Edge Adapter Kit für InstrumentConnect Fernüberwachung mit OPC UA™
Artikelnummer. 30019115 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Adapter für Fernüberwachungsgeräte
Kit zur Funküberwachung
Zur Verwendung mit (Geräte):
Connect Edge Hardware, CO2/LT-Ausrüstung und -Geräte
Connect Edge Hardware, Kühlschränke/Tiefkühlschränke und Geräte
Connect Edge, Kühlschränke/Tiefkühlschränke und Geräte
Connect Edge-Sensoren
Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte
Connect Edge, Laborausrüstung und Geräte
Connect Edge, ULT/CO2-Inkubatoren und Geräte
Enthält:
Connect Edge Wi-Fi-Geräteadapter-Kit mit RS485, (optionales Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99)
Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit RS232. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman
Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit RS485. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman
Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit TTL. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman
Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit USB. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman
Optionaler PoE-Konverter für WLAN/Ethernet-Adapter
WLAN (optional Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99)
WLAN-Sensoradapter für unabhängige Sensoren. Anschlüsse für bis zu 6 Analogsensoren und 1 Digitalsensor. Inklusive 3-m-Kabel, Netzteil und länderspezifische Konverter. Umstellung auf Ethernet mit EDGEKTADPT99 (kein PoE)
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Packungsgröße
30019115 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge Hardware, Kühlschränke/Tiefkühlschränke und Geräte WLAN (optional Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99) 1 Einheit
30019096 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge Hardware, CO2/LT-Ausrüstung und -Geräte Connect Edge Wi-Fi-Geräteadapter-Kit mit RS485, (optionales Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99) 1 Einheit
18873085 Kit zur Funküberwachung Connect Edge-Sensoren WLAN-Sensoradapter für unabhängige Sensoren. Anschlüsse für bis zu 6 Analogsensoren und 1 Digitalsensor. Inklusive 3-m-Kabel, Netzteil und länderspezifische Konverter. Umstellung auf Ethernet mit EDGEKTADPT99 (kein PoE) 1 Stück
30019097 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte WLAN (optional Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99) 1 Einheit
30019092 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte WLAN (optional Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99) 1 Einheit
30019093 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, Laborausrüstung und Geräte Optionaler PoE-Konverter für WLAN/Ethernet-Adapter 1 Einheit
30019083 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, ULT/CO2-Inkubatoren und Geräte Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit RS485. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman 1 Einheit
30019102 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, Kühlschränke/Tiefkühlschränke und Geräte Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit TTL. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman 1 Einheit
30019111 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit RS232. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman 1 Einheit
30019067 Adapter für Fernüberwachungsgeräte Connect Edge, CO2-Inkubatoren und Geräte Nur-Ethernet Connect Edge-Geräteadapter-Kit mit USB. Nur zur Verwendung in: Brasilien, VAE, Oman 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30019115 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EDGEKTADPT02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet-Geräteadapter sind für den Einsatz mit InstrumentConnect einem 24/7-Fernüberwachungssystem vorgesehen. Geräteadapter werden an Thermo Fisher-Laborgeräte angeschlossen, um Telemetrie über Wi-Fi Ethernet oder Ethernet an das Connect Edge Gateway zu extrahieren und zu übertragen. Die erforderliche Konfiguration variiert je nach Gerätetyp.
Connect Edge Wi-Fi/Ethernet-Geräteadapter sind Teil des InstrumentConnect 24/7-Fernüberwachungssystems. Geräteadapter umfassen RS485, TTL, RS232 und USB Konfigurationen zum Anschluss an Ihre Thermo Fisher-Laborausrüstung. Geräteadapter extrahieren und übertragen Telemetrie über Wi-Fi Ethernet oder Ethernet zum Connect Edge Gateway.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Es ist ein professionelles Fernüberwachungssystem zur Überwachung von Laborausrüstung und anderen Geräten, um Proben zu schützen und die Effizienz des Asset-Managements zu steigern. Das InstrumentConnect System nutzt Connect Edge-Adapter und Gateways, um Daten per Protokoll in die InstrumentConnect Cloud oder an Ihr eigenes lokalbasiertes System (LIMS BMS, SCADA) OPC-UA™ zu senden. Die Connect Edge-Hardware ist mit 700+ Laborausrüstungsmarken Thermo Fisher Scientific und -modellen kompatibel.
_x000D_
Thermo Fisher Scientific Gerätetelemetrie
_x000D_
    _x000D_
  • Für Kühlgeräte sammelt er Umgebungs- und Schranktemperaturdaten, InstrumentConnect die von Widerstandstemperaturdetektoren (RTDs) erfasst werden, die in die Einheit integriert sind; das Fernüberwachungssystem meldet außerdem Alarme und Ereignisse sowie weitere systembasierte Diagnosedaten an die InstrumentConnect Anwendung.
  • _x000D_
  • Für CO2-Inkubatoren und Umweltkammern sammelt er Kammertemperaturen, Gasniveaus, Alarme und Warnungen, InstrumentConnect die über den Inkubator und die Datenausgabeverbindung der Umweltkammer empfangen werden.
  • _x000D_
_x000D_
Systemhardware
_x000D_
    _x000D_
  • Geräteadapter – Palm-große Adapter sammeln und übertragen Daten von Laborgeräten/-geräten zu Gateways über Ethernet-(WAN)-Konnektivität oder Wi-Fi.
  • _x000D_
  • Connect Edge Gateway – Empfängt Daten von Geräteadaptern, um sie über InstrumentConnect Ethernet (WAN)-Konnektivität an Wi-Fi (Cloud) oder Kundenstandort-System/Cloud OPC-UA zu senden.
  • _x000D_
_x000D_
Systemsoftware
_x000D_
Wählen Sie aus diesen verfügbaren InstrumentConnect Paketen.
_x000D_
InstrumentConnect Monitor (Cloud):
_x000D_
    _x000D_
  • Überwachen Sie Telemetriedaten und -ereignisse an Bord**
  • _x000D_
  • Benutzerdefinierte Alarmeinstellungen
  • _x000D_
  • Sehen Sie sich den Live-Gerätestatus rund um die Uhr über die Mobile und Cloud-App an
  • _x000D_
  • Beruhigung mit branchenführenden Sicherheitsprotokollen
  • _x000D_
  • 25 GB beinhalteten Datenspeicher für Dokumente
  • _x000D_
  • Unbegrenzter Geräte-Telemetriespeicher
  • _x000D_
  • Benachrichtigungen über mobile Anwendung, E-Mail und Desktop-Anwendung
  • _x000D_
_x000D_
InstrumentConnect Integrieren (OPC-UA in Cloud oder Prem):
_x000D_
    _x000D_
  • Nutzen Sie das Connect Edge-System, um Daten über Open Platform Communications Unified Platform zu sammeln und an Ihr On-Premise-System oder die Cloud zu übertragen. Das Connect Edge Gateway kann als OPC Server für 10 oder mehr Geräte aktiviert werden.
  • _x000D_
_x000D_
Netzwerk
_x000D_
Sie können 10 Geräteadapter an jedes Connect Edge Gateway anschließen. Gateways können mehr als 10 Geräte aufnehmen, dies wird jedoch durch Überprüfung der CPU-Auslastung nach Erreichen dieser Anfangsmenge nach der Ersteinrichtung bestimmt. Die Entscheidung, welche Topologie auf Ihre Einstellung zutrifft, bestimmt die Anzahl der benötigten Gateways.
_x000D_
Das Connect-Edge-System hat drei Haupttopologien
_x000D_
    _x000D_
  • Direkte WLAN-Geräteadapter sind so konfiguriert, dass sie Daten direkt an Ihr Connect Edge Gateway übertragen (maximal 10 pro Gateway). Ihre Geräteadapter müssen in der Nähe (50-150 ft.) zum Gateway sein.
  • _x000D_
  • Single/Dual-Network-Geräte-Adapter sind so konfiguriert, dass sie sich per Ethernet mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden oder Wi-Fi Daten an das Connect Edge Gateway übertragen, das ebenfalls im selben Netzwerk liegt. Diese Topologie ist ideal, wenn die zu überwachenden Geräte nicht in der Nähe voneinander oder eines Gateways sind.
  • _x000D_
_x000D_
Aufbau deines Systems
_x000D_
    _x000D_
  • Bestimmen Sie den Typ (nur Ethernet/WiFi+Ethernet) und die Anzahl der benötigten Gateways basierend auf der Präferenz der Netzwerktopologie. Der Konfigurationsplanungsleitfaden kann bei Bedarf als Referenz verwendet werden.
  • _x000D_
  • Wählen Sie kompatiblen Adapter für Ihre Laborausrüstung
  • _x000D_
  • Kaufen Sie für jedes Gerät ein InstrumentConnect Monitor- oder Integration-Abonnement
  • _x000D_
  • Bestimmen Sie, ob eine Selbstinstallation oder eine professionelle Installation gewünscht ist (sofern verfügbar)
  • _x000D_
_x000D_
Systemhardware und -software sind in Paketen oder à-la-carte erhältlich. Ein integrierter Gateway-Rabatt ist bei allen Paketen enthalten. Zusätzliche Einsparungen bei 3- und 5-Jahres-Paketen.
_x000D_
Installation
_x000D_
Kundeninstallation (Selbst-)Installation
_x000D_
Installationsdienste werden bei Wunsch separat verkauft (USA, Europa, Großbritannien, Spezialisten für andere regionale Verfügbarkeiten).
_x000D_
Verfügbarkeit
_x000D_
InstrumentConnect ist in den folgenden Ländern und Konfigurationen verfügbar. Für die aktuellste Liste fragen Sie bitte Ihren Spezialisten.
_x000D_
Wi-Fi oder Ethernet-Gateway/Adapter: Europa, Großbritannien, Nordamerika, Australien, Neuseeland, Puerto Rico
_x000D_
Nur Ethernet Gateway/WLAN oder Ethernet-Adapter: Hongkong
_x000D_
Nur Ethernet Gateway und Adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, VAE
Spezifikation
Typ Adapter für Fernüberwachungsgeräte
Displaytyp Kein Display
Alarmtypen Keine
Software Type InstrumentConnect
Enthält WLAN (optional Ethernet bei Kombination mit EDGEKTADAPT99)
Schnittstelle TTL am Gerät
IP-Schutzart IP30
Menge Je 1
Gewährleistung 1 Jahr Garantie
Zur Verwendung mit (Anwendung) InstrumentConnect Fernüberwachungssystem, Laborausrüstung und Geräte
Zur Verwendung mit (Geräte) Connect Edge Hardware, Kühlschränke/Tiefkühlschränke und Geräte
Elektrische Anforderungen AC Wandadapter (bereitgestellt)