Learn More
Thermo Scientific™ Verbinden Sie Edge Gateway für Fernüberwachung mit InstrumentConnect OPC UA™
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
InstrumentConnect Ein 24/7-Fernüberwachungssystem umfasst Connect Edge Gateways und Adapter. Connect Edge Gateways können Daten über OPC UA ™ an die InstrumentConnect Cloud oder an die On-Premise-Systeme des Kunden senden.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Es ist ein professionelles Fernüberwachungssystem zur Überwachung von Laborausrüstung und anderen Geräten, um Proben zu schützen und die Effizienz des Asset-Managements zu steigern. Das InstrumentConnect System nutzt Connect Edge-Adapter und Gateways, um Daten per Protokoll in die InstrumentConnect Cloud oder an Ihr eigenes lokalbasiertes System (LIMS BMS, SCADA) OPC-UA™ zu senden. Die Connect Edge-Hardware ist mit 700+ Laborausrüstungsmarken Thermo Fisher Scientific und -modellen kompatibel.
_x000D_Thermo Fisher Scientific Gerätetelemetrie
_x000D_- _x000D_
- Für Kühlgeräte sammelt er Umgebungs- und Schranktemperaturdaten, InstrumentConnect die von Widerstandstemperaturdetektoren (RTDs) erfasst werden, die in die Einheit integriert sind; das Fernüberwachungssystem meldet außerdem Alarme und Ereignisse sowie weitere systembasierte Diagnosedaten an die InstrumentConnect Anwendung. _x000D_
- Für CO2-Inkubatoren und Umweltkammern sammelt er Kammertemperaturen, Gasniveaus, Alarme und Warnungen, InstrumentConnect die über den Inkubator und die Datenausgabeverbindung der Umweltkammer empfangen werden. _x000D_
Systemhardware
_x000D_- _x000D_
- Geräteadapter – Palm-große Adapter sammeln und übertragen Daten von Laborgeräten/-geräten zu Gateways über Ethernet-(WAN)-Konnektivität oder Wi-Fi. _x000D_
- Connect Edge Gateway – Empfängt Daten von Geräteadaptern, um sie über InstrumentConnect Ethernet (WAN)-Konnektivität an Wi-Fi (Cloud) oder Kundenstandort-System/Cloud OPC-UA zu senden. _x000D_
Systemsoftware
_x000D_Wählen Sie aus diesen verfügbaren InstrumentConnect Paketen.
_x000D_InstrumentConnect Monitor (Cloud):
_x000D_- _x000D_
- Überwachen Sie Telemetriedaten und -ereignisse an Bord** _x000D_
- Benutzerdefinierte Alarmeinstellungen _x000D_
- Sehen Sie sich den Live-Gerätestatus rund um die Uhr über die Mobile und Cloud-App an _x000D_
- Beruhigung mit branchenführenden Sicherheitsprotokollen _x000D_
- 25 GB beinhalteten Datenspeicher für Dokumente _x000D_
- Unbegrenzter Geräte-Telemetriespeicher _x000D_
- Benachrichtigungen über mobile Anwendung, E-Mail und Desktop-Anwendung _x000D_
InstrumentConnect Integrieren (OPC-UA in Cloud oder Prem):
_x000D_- _x000D_
- Nutzen Sie das Connect Edge-System, um Daten über Open Platform Communications Unified Platform zu sammeln und an Ihr On-Premise-System oder die Cloud zu übertragen. Das Connect Edge Gateway kann als OPC Server für 10 oder mehr Geräte aktiviert werden. _x000D_
Netzwerk
_x000D_Sie können 10 Geräteadapter an jedes Connect Edge Gateway anschließen. Gateways können mehr als 10 Geräte aufnehmen, dies wird jedoch durch Überprüfung der CPU-Auslastung nach Erreichen dieser Anfangsmenge nach der Ersteinrichtung bestimmt. Die Entscheidung, welche Topologie auf Ihre Einstellung zutrifft, bestimmt die Anzahl der benötigten Gateways.
_x000D_Das Connect-Edge-System hat drei Haupttopologien
_x000D_- _x000D_
- Direkte WLAN-Geräteadapter sind so konfiguriert, dass sie Daten direkt an Ihr Connect Edge Gateway übertragen (maximal 10 pro Gateway). Ihre Geräteadapter müssen in der Nähe (50-150 ft.) zum Gateway sein. _x000D_
- Single/Dual-Network-Geräte-Adapter sind so konfiguriert, dass sie sich per Ethernet mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden oder Wi-Fi Daten an das Connect Edge Gateway übertragen, das ebenfalls im selben Netzwerk liegt. Diese Topologie ist ideal, wenn die zu überwachenden Geräte nicht in der Nähe voneinander oder eines Gateways sind. _x000D_
Aufbau deines Systems
_x000D_- _x000D_
- Bestimmen Sie den Typ (nur Ethernet/WiFi+Ethernet) und die Anzahl der benötigten Gateways basierend auf der Präferenz der Netzwerktopologie. Der Konfigurationsplanungsleitfaden kann bei Bedarf als Referenz verwendet werden. _x000D_
- Wählen Sie kompatiblen Adapter für Ihre Laborausrüstung _x000D_
- Kaufen Sie für jedes Gerät ein InstrumentConnect Monitor- oder Integration-Abonnement _x000D_
- Bestimmen Sie, ob eine Selbstinstallation oder eine professionelle Installation gewünscht ist (sofern verfügbar) _x000D_
Systemhardware und -software sind in Paketen oder à-la-carte erhältlich. Ein integrierter Gateway-Rabatt ist bei allen Paketen enthalten. Zusätzliche Einsparungen bei 3- und 5-Jahres-Paketen.
_x000D_Installation
_x000D_Kundeninstallation (Selbst-)Installation
_x000D_Installationsdienste werden bei Wunsch separat verkauft (USA, Europa, Großbritannien, Spezialisten für andere regionale Verfügbarkeiten).
_x000D_Verfügbarkeit
_x000D_InstrumentConnect ist in den folgenden Ländern und Konfigurationen verfügbar. Für die aktuellste Liste fragen Sie bitte Ihren Spezialisten.
_x000D_Wi-Fi oder Ethernet-Gateway/Adapter: Europa, Großbritannien, Nordamerika, Australien, Neuseeland, Puerto Rico
_x000D_Nur Ethernet Gateway/WLAN oder Ethernet-Adapter: Hongkong
_x000D_Nur Ethernet Gateway und Adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, VAE
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Fernüberwachung Gateway |
| Displaytyp | Kein Display |
| Datenspeicher | 8 GB |
| Alarmtypen | E-mail, Mobiles Gerät, Desktop-Anwendungsbenachrichtigung |
| Software Type | InstrumentConnect |
| Beschreibung | Connect Edge Gateway Kit-Nur Ethernet |
| Enthält | Connect Edge Gateway, Netzteil mit Adaptern, Ethernet-Kabel, DIN-Montagehalterung |
| Schnittstelle | Ethernet (LAN)-Verbindung |
| IP-Schutzart | IP 40 |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |