Learn More
Fisherbrand™ Verbindungskabel
Artikelnummer. 11746348 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
11746348 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11746348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.80 €
    40.17 € / 1 Stück
    Sparen 20.63 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbindungskabel mit BNC-Stecker für ionensensitive Kombinationselektroden mit Festkörpermembranen eignen sich optimal für Messungen in der Landwirtschaft, Wasseranalysen sowie zur Kalibrierung von Ionenelektroden.
  • Verbindungskabel mit BNC-Stecker
  • Für die Verbindung von ionenempfindlicher Elektrode mit Festmembranen
  • Für landwirtschaftliche Messungen, Wasseranalysen und die Kalibrierung von ionischen Elektroden
Spezifikation
Konzentration 1000 ppm
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Typ Verbindungskabel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft und Wasseranalysen, Kalibrierung von ionenselektiven Elektroden
Enthält Elektrolytlösungsring
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C