missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Connection Bolts
Click to view available options
Enthält:
Handfeste Mutter, einzelne Zwinge
Sechskantmutter, Doppelzwinge
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Connection bolt and sealing cone made of PEEK, suitable for female thread UNF 10-32 G.
- Exchangeable sealing cone available separately, knurled nut reusable.
- Suitable for pressures up to max.
- 280 bar
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.6 in. |
| Enthält | Sechskantmutter, Doppelzwinge |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur