Learn More
SI Analytics™ Anschlusskabel
Artikelnummer. 10557291 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
B 1 N
K 5 S HT
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10557291 K 5 S HT 1 Stück
10060551 B 1 N 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10557291
Marke: SI Analytics™ 285124354
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SI Analytics™ Anschlusskabel sind in verschiedenen Kombinationen aus Elektrodenbuchse, Gerätestecker und Kabellänge erhältlich.
  • Elektrodenstecker für Referenzelektrode
  • Mit Verlängerungskabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Koaxialer Elektrodenstecker
Typ K 5 S HT
Enthält Elektrodenbuchse und Anschlussstecker
Betriebstemperatur (metrisch) 135 °C
Länge (metrisch) Kabel 5 m