Learn More
SymLine™ Rohrverbindungsstücke
Click to view available options
Verschlussgröße:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) auf GL25 (m)
32 mm (f) zu 32 mm (m)
3 x 32 mm (f)
Enthält:
PTFE-EL-Dichtring, Rändelmutter, Rohrverschraubung, offenes Rohrende
PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter
Schlauchverlängerung
Verteiler mit 2 Befestigungsbohrungen
Bauweise/Design:
Abgewinkelt
Gebogen
Gerade
Rechtwinklig
T-Stück
Verteiler
Länge (metrisch):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
600 mm
1200 mm
Förpackningsstorlek
1 Bogen
1 Stück
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Verschlussgröße | 32 mm (f) zu 32 mm (m) |
| Verschlussfarbe | Black |
| Bauweise/Design | Abgewinkelt |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Enthält | PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter |
| Auskleidungsmaterial | HDPE-EC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verbindung von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 32 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rohrsystem mit SymLine, FlexTube und FlexTubePro, Verbindungsstücken, Verteilern und Absperrung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Produkttyp | Anschluss für Rohrsystem |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering