Beschreibung
SCAT™ connectors are available in the following versions:
- Conical connectors
- Y-connectors
- Tube connectors
- Capillary connectors
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 6.5 to 10 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit | Tubing Connector |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC/UHPLC Systems |
| Enthält | Locknut |
| Farbe | White |
| Produkttyp | Compression Fitting |