missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Connexin 26 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10202093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10202093 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10202093 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 512800
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Rabbit Polyclonal Antibody

Connexin 26 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (F), IHC (P), ELISA

Gap junctions are conduits that allow the direct cell-to-cell passage of small cytoplasmic molecules, including ions, metabolic intermediates, and second messengers, and thereby mediate intercellular metabolic and electrical communication. Gap junction channels consist of connexin protein subunits, which are encoded by a multigene family. GJBs (gap-junction proteins or connexins) play crucial functional roles associated with these channels. Defects in GJB3 have been linked to erythrokeratodermia variables (EKV) is an autosomal dominant genodermatosis characterized by transient figurate red patches or hyperkeratosis. Mutations in GJB2 have also been associated with genetically derived hearing impairments, including autosomal recessive nonsyndromic deafness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Connexin 26
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.25 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Gen Gjb2
Gen-Zugriffsnummer P21994, P29033, Q00977
Gen-Alias AI325222; Cnx26; connexin 26; connexin-26; CX26; CXN-26; DFNA3; DFNA3A; DFNB1; DFNB1A; Gap junction beta-2 protein; gap junction channel protein connexin 26; gap junction membrane channel protein beta 2; gap junction protein beta 2; gap junction protein, beta 2; gap junction protein, beta 2, 26kDa; GJB2; Gjb-2; HID; KID; mutant gap junction protein beta 2; NSRD1; PPK
Gensymbole Gjb2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A 13 amino acid synthetic peptide derived from the C-terminus of the mouse Connexin 26 protein. This mouse sequence differs from the rat sequence by a single amino acid and from the human sequence by two (non-consecutive) amino acids.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14619, 2706, 394266
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.