Learn More
Memmert™ Tür für Klimakammer, Edelstahl, mit Sicherheitsverriegelung
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
749 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Tür mit einem Schloss.
Diese Tür ist für die Verwendung mit der Memmert-Kammer für konstantes Klima vorgesehen.
- Intuitives und anwenderfreundliches Menü
- Temperatur- und Feuchtigkeitsrampen lassen sich über die AtmoCONTROL-Software programmieren
- Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
- Speziell angepasstes Peltier Heiz- und Kühlkonzept für eine präzise und homogene Temperaturregelung
- Vielfältige Programmier- und Dokumentationsmöglichkeiten über Schnittstellen, integrierten Datenlogger und AtmoCONTROL Software
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 749 l |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| Material | Textured Stainless Steel |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 90% |
| Temperaturbereich (metrisch) | 15°C to 40°C |
| Enthält | Door with Lock |
| Modell | HPP750B6 |