Learn More
Memmert™ 1820 LED Kabelloses Mikroskop
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.360 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 2 Pt100 Sensoren der Klasse A in einer 4-Leiter-Schaltung mit gegenseitiger Überwachung und Leistungsübernahme bei gleichem Temperaturwert
- Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
- TwinDISPLAY. Anpassbares multifunktionales Steuergerät mit digitalem PID-Mikroprozessor und 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Die Funktion „SetpointWAIT“ verhindert, dass die Laufzeit beginnt, bevor die eingestellte Temperatur erreicht ist
- Rückseitig integriertes energiesparendes Peltier-Heiz-/Kühlsystem (Wärmepumpenprinzip)
- Türen aus Edelstahl mit Glassektoren, voll beheizte Innenglasscheiben, die in die Vollsichtglastür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss) integriert sind
- Wassertank inklusive Anschlussschlauch im Lieferumfang enthalten
- Inklusive Werkskalibrierungszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß ICH-Richtlinien |
| Kapazität (metrisch) | 1.360 l |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| Beleuchtung | No Lighting |
| Material | Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 80% |
| Temperaturbereich (metrisch) | 15°C to 60°C |
| Typ | Klimakammer |
| Ausführung der Tür | Edelstahl mit Glasfächern |
| Feuchtigkeitsgenauigkeit | 0.5% |
| Mehr anzeigen |