Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16665554 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Grifftyp:
Flex-Tip
Große Spachtel
Spitzenmaterial:
Gestrickter Polyester
Zweilagiges gestricktes Polyester
Länge (angloamerikanisch):
2,8 in.
4,9 in.
Durchmesser (metrisch) Spitze:
12,2 x 23,1 mm
3,4 x 10,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Grifftyp Spitzenmaterial Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Spitze unitSize
16665554 Flex-Tip Zweilagiges gestricktes Polyester 2,8 in. 3,4 x 10,8 mm 500 Stück
16351668 Große Spachtel Gestrickter Polyester 4,9 in. 12,2 x 23,1 mm 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 16665554
Marke: Contec™ SP10M
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Versiegelte CONSTIX™ Polyester-Tupfer bestehen aus 100 % Polyester-Gewebe, das thermisch mit einem Polypropylen-Griff verbunden ist.
  • Der Kopf ist ohne Klebstoffe oder Bindemittel konstruiert.
  • Langlebig, saugfähig und mit extrem wenig Partikeln und Rückständen.
  • Der Polyesterkopf bietet eine verbesserte Saugfähigkeit, Partikelaufnahme und -entfernung
  • Kompatibel mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkoholen und Ketonen
  • Die flexible Spitzenoption bietet eine weichere Anwendung auf Oberflächen und ermöglicht den Zugriff auf sehr kleine Bereiche und Komponenten
  • Der Vlieskopf aus Polyester bietet eine verbesserte Sorptionsfähigkeit für nicht wässrige Lösungen
  • Der große Paddle-Tupferkopf bietet eine breitere Oberflächenabdeckung in kritischen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0,09 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,8 in.
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 2,3 mm
Länge (metrisch) 70,1 mm
Grifftyp Flex-Tip
Durchmesser (metrisch) Spitze 3,4 x 10,8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 0,14 x 0,43 Zoll
Sterilität Unsteril
Klebstofftyp Thermisch
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenform Standard
Spitzenmaterial Zweilagiges gestricktes Polyester