Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7183021 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Grifftyp:
Flex-Tip
Große Spachtel
Spitzenmaterial:
Gestrickter Polyester
Zweilagiges gestricktes Polyester
Länge (angloamerikanisch):
2,8 in.
4,9 in.
Durchmesser (metrisch) Spitze:
12,2 x 23,1 mm
3,4 x 10,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16351668
Marke: Contec™ SP8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versiegelte CONSTIX™ Polyester-Tupfer bestehen aus 100 % Polyester-Gewebe, das thermisch mit einem Polypropylen-Griff verbunden ist.
  • Der Kopf ist ohne Klebstoffe oder Bindemittel konstruiert.
  • Langlebig, saugfähig und mit extrem wenig Partikeln und Rückständen.
  • Der Polyesterkopf bietet eine verbesserte Saugfähigkeit, Partikelaufnahme und -entfernung
  • Kompatibel mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkoholen und Ketonen
  • Die flexible Spitzenoption bietet eine weichere Anwendung auf Oberflächen und ermöglicht den Zugriff auf sehr kleine Bereiche und Komponenten
  • Der Vlieskopf aus Polyester bietet eine verbesserte Sorptionsfähigkeit für nicht wässrige Lösungen
  • Der große Paddle-Tupferkopf bietet eine breitere Oberflächenabdeckung in kritischen Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0,22 in.
Länge (angloamerikanisch) 4,9 in.
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 5,7 mm
Länge (metrisch) 124 mm
Grifftyp Große Spachtel
Durchmesser (metrisch) Spitze 12,2 x 23,1 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 0,48 x 0,91 in.
Sterilität Unsteril
Klebstofftyp Thermisch
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenform Flächenrührer
Spitzenmaterial Gestrickter Polyester