Learn More
Greiner Bio-One Kontaktschalen
Artikelnummer. 13052093
Click to view available options
Lüftung:
Ja
Nein
Packungsgröße:
600 Stück
Artikelnummer. 13052093
Marke: Greiner Bio-One 629180
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Strahlensterilisiert. Greiner Bio-One Kontaktschalen für die Hygieneüberwachung zum Nachweis von Mikroorganismen und zur Prüfung der Wirksamkeit von Reinigung und Desinfektion auf ebenen Oberflächen.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit und ohne Entlüftungsöffnungen
  • Material: Kristallklares und hitzebeständiges Polystyrol
  • Kontaktschale mit Graduierung für schnelle und einfache Analysen
  • Das optimierte Design der Schalen erzeugt einen Meniskus an der Agaroberfläche, wenn die Kontaktschale befüllt wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Lüftung Ja
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 65 mm