Learn More
Thermo Scientific™ Abklatschplatten-Applikator
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Abklatschplatten-Applikator vereinheitlichen und standardisieren Sie bei der Verwendung von Abklatschplatten Oberflächenproben und Mitarbeiterkontrollen in Ihren Reinräumen. Der Abklatschplatten-Applikator ist mit einem 500 g-Edelstahlgewicht und einem kalibrierten integrierten 10 Sekunden-Präzisions-Timer zur Unterstützung von Oberflächenproben gemäß der ISO-Norm ISO-18593 ausgestattet. Das Gerät kann für den Einsatz in Isolatoren einem vollständig validierten VHP-Zyklus ausgesetzt werden.
Anwenderfreundlich
- Leichte Bedienung mit nur einem Tastendruck
- Mit Federung zur Aufnahme von Abklatschplatten aller führenden Anbieter
- Edelstahlgewicht kann für weniger Druckbelastung bei vertikalen Probenahmen und Probenahmen durch Mitarbeiter entfernt werden.
- Optischer und akustischer Timer für Kalibrierungs- und Fehleralarme
- Ergonomisch: optimale Abrolltechnik bei der Probenahme ermöglicht Anwendung auf schlechten Oberflächen und verhindert Lufteinschlüsse.
- Reinigung in einem validierten VHP-Zyklus
- Reinigung mit einer breiten Palette von Desinfektionsmitteln: Natriumhypochlorit, IPA, eintauchbar in Sterilisationslösungen
- Hygienisches Design mit voll verkapseltem Timer und glatten Edelstahlteilen
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Zubehör |
| Produkttyp | Abklatschplatten-Applikator |
| Menge | 1 Einheit |