Learn More
Thermo Scientific™ Abklatschplatten-Applikator
Artikelnummer. p-8382558
Click to view available options
Produkttyp:
Abklatschplatten-Applikator
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15625427
Marke: Thermo Scientific™ EM2000A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem Thermo Scientific™Abklatschplatten-Applikator vereinheitlichen und standardisieren Sie bei der Verwendung von Abklatschplatten Oberflächentests und Kontrollen durch Mitarbeiter in Ihren Reinräumen.
Mit dem Thermo Scientific™ Abklatschplatten-Applikator vereinheitlichen und standardisieren Sie bei der Verwendung von Abklatschplatten Oberflächenproben und Mitarbeiterkontrollen in Ihren Reinräumen. Der Abklatschplatten-Applikator ist mit einem 500 g-Edelstahlgewicht und einem kalibrierten integrierten 10 Sekunden-Präzisions-Timer zur Unterstützung von Oberflächenproben gemäß der ISO-Norm ISO-18593 ausgestattet. Das Gerät kann für den Einsatz in Isolatoren einem vollständig validierten VHP-Zyklus ausgesetzt werden.
Der Abklatschplatten-Applikator ermöglicht eine absolut verlässliche und konsistente Umgebungsüberwachung. Der Applikator besteht aus drei Hauptteilen — (a) Plattenhalter, (b) Gewicht und (c) Timer — und kann für Oberflächenproben mit und für Personenproben ohne Gewicht eingesetzt werden. Der  Abklatschplatten-Applikator  erfüllt die Norm ISO 18593 für Oberflächenproben: das Edelstahlgewicht wiegt 500 g +/- 5 g und der Timer ist auf 10 Sec. +/- 0.1 Sek. eingestellt.
Anwenderfreundlich
  • Leichte Bedienung mit nur einem Tastendruck
  • Mit Federung zur Aufnahme von Abklatschplatten aller führenden Anbieter
  • Edelstahlgewicht kann für weniger Druckbelastung bei vertikalen Probenahmen und Probenahmen durch Mitarbeiter entfernt werden.
  • Optischer und akustischer Timer für Kalibrierungs- und Fehleralarme
  • Ergonomisch: optimale Abrolltechnik bei der Probenahme ermöglicht Anwendung auf schlechten Oberflächen und verhindert Lufteinschlüsse.
Leicht zu reinigen
  • Reinigung in einem validierten VHP-Zyklus
  • Reinigung mit einer breiten Palette von Desinfektionsmitteln: Natriumhypochlorit, IPA, eintauchbar in Sterilisationslösungen
  • Hygienisches Design mit voll verkapseltem Timer und glatten Edelstahlteilen
Wartungsfreundlich
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Zubehör
Produkttyp Abklatschplatten-Applikator
Menge 1 Einheit