Learn More
Tuttnauer Container für 2840 265 x 200 Max 2
Artikelnummer. 17889528 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2840 Autoklav
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17889528 2840 Autoklav 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17889528 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. BSK4110004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1496.25 €
    1233.95 € / 1 Stück
    Sparen 262.30 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Abfallbehälter aus Edelstahl.
  • Container für 2840 265 x 200 max 2
  • Edelstahlbehälter für Abfall
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,4 gal.
Kapazität (metrisch) 11 L
Tiefe (metrisch) Kammer 20 cm
Abmessungen (L x B) 265 x 200 mm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 8 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 2840 Autoklav
Länge (angloamerikanisch) 10,4 in.
Länge (metrisch) 26.5 cm
Produkttyp Autoklavierkorb
Material Edelstahl