Learn More
Tuttnauer Container for 2840 265 x 390 Max 1
Artikelnummer. 17839558 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2840 Autoklav
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17839558 2840 Autoklav 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17839558 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. BSK4110003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stainless steel container for waste.
  • Container for 2840 265 x 390 max 1
  • Stainless Steel container for waste
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4.7 gal.
Kapazität (metrisch) 21.5 L
Tiefe (metrisch) Kammer 39 cm
Abmessungen (L x B) 265 x 390 mm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 15.4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 2840 Autoklav
Länge (angloamerikanisch) 10.4 in.
Länge (metrisch) 26.5 cm
Produkttyp Autoclave Basket
Material Stainless Steel