Learn More
Tuttnauer Container for 3870 366 x 330 Max 2
Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
:
Container for 3870 366 x 330 Max 2
Beschreibung
- Container for 3870 366 x 330 max 2
- Stainless Steel container for waste
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7.7 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 35 L |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 33 cm |
| Abmessungen (L x B) | 366 x 330 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) Kammer | 13.2 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 14.4 in. |
| Länge (metrisch) | 36.6 cm |
| Produkttyp | Autoclave Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Sterilität | Unsteril |