Learn More
Tuttnauer Container für 3870
Artikelnummer. 17879568 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17879568 40 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17879568 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. BSK3870004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1737.75 €
    1432.90 € / 1 Stück
    Sparen 304.85 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Abfallbehälter aus Edelstahl.
  • Container für 3870
  • Edelstahlbehälter für Abfall
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8,8 gal.
Kapazität (metrisch) 40 L
Tiefe (metrisch) Kammer 26 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 10,4 in.
Länge (angloamerikanisch) 26,8 in.
Länge (metrisch) 68 cm
Produkttyp Autoklavierkorb
Material Edelstahl