Learn More
Tuttnauer Behälter für 5075
Artikelnummer. 17869568 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
68 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17869568 68 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17869568 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. BSK5070008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.25 €
    2083.80 € / 1 Stück
    Sparen 441.45 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Abfallbehälter aus Edelstahl.
  • Behälter für 5075
  • Edelstahlbehälter für Abfall
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 15 gal.
Kapazität (metrisch) 68 L
Tiefe (metrisch) Kammer 38 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 15,2 in.
Länge (angloamerikanisch) 71.5 cm
Länge (metrisch) 71.5 cm
Produkttyp Autoklavierkorb
Material Edelstahl