Learn More
Macherey-Nagel™ Container
Artikelnummer. 12450380 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
45 mm
50 mm
Positionen:
49
81
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Positionen unitSize
12450380 45 mm 81 1 Stück
12460380 50 mm 49 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12450380 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 702514
Lager vorrätig
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Farbe Blau
Positionen 81
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Fläschchen mit Schraubverschluss N8, N9, N10 und Bördelhals sowie Fläschchen mit Sprengring N11
Menge Je 1
Länge (metrisch) 130 mm
Enthält Transparenter Deckel
Produkttyp Behälter
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 130 mm