Learn More
Buerkle™ Container Thread
Artikelnummer. 31188862 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Container Thread Bürkle Container
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
31188862 Container Thread Bürkle Container
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31188862 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34400034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 €
    155.28 € / 1 Stück
    Sparen 89.72 €
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wir montieren den Containerverbinder direkt für Sie in den Container. Die Gewindeverbindungen sind überall möglich. Bitte geben Sie gegebenenfalls die genaue Position auf dem Behälter an.
  • Gewinde: G 3/4 in.
  • Version: Externer Thread
  • Kann an allen montiert werden Buerkle rechteckige und runde Behälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tankdeckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Container Thread Bürkle Container