Learn More
Contec™ Spezielle Amplitude™ Delta™ Reinraumwischtücher, ISO-Klasse 5
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
1200 Stück
2400 Stück
3600 Stück
Beschreibung
- Sehr weich und sauber
- Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Nicht scheuernde Textur
- Zur Reinigung empfindlicher Produkte
- Wischen Sie Produkte vor der Einführung in den Reinraum ab
- Hergestellt aus 100 % wasserstrahlverfestigtem Polyestervlies für außergewöhnliche Reinheit, Festigkeit und Haltbarkeit
- Optimal für den Einsatz mit Lösungsmitteln
- Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
Bestellinformation
Basisgewicht, 68g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Quiltec™ I Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Länge (metrisch) | 10,16 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (metrisch) | 10,16 cm |
| Material | Synthetische Fasern |
| Kompatibilität | Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 5 |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) |
| Mehr anzeigen |