Beschreibung
- Wasserstrahlverfestigte Vliestücher aus Polyester/Cellulose sind robust, langlebig und sorgen für verbesserte Sauberkeit
- Schwer, mit hoher Saugfähigkeit
- Farbechte blaue Farbe zur Unterscheidung zwischen den Einsatzbereichen
- Hervorragende Allzweck-Reinraumwischtücher
- Chargennummerierung für einfache Rückverfolgbarkeit
- Aus wasserstrahlverfestigtem erstklassigem Polyester/Cellulose für verbesserte Sauberkeit
- Hervorragend geeignet zum Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten und zur allgemeinen Reinigung in der Biotechnologie-, Pharma-, Halbleiter-, Elektronik-, Medizingeräte- und Leiterplattenindustrie
- Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
Bestellinformation
Basisgewicht, 75g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Quiltec™ I Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester-Zellulose |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 6 |
| Farbe | Blau |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum |