Learn More
Contec™ Amplitude™ Zeta™ Reinraumwischtücher
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17225176 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
11 x 12 in. (27,9 x 30.5 cm)
8 x 9 in. (20,3 x 23 cm)
Packungsgröße:
1500 Stück
1800 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17225176 8 x 9 in. (20,3 x 23 cm) 1800 Stück
17867283 11 x 12 in. (27,9 x 30.5 cm) 1500 Stück
2 options
Artikelnummer. 17225176
Marke: Contec™ AMZE0001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für verschüttete Säure. Die Contec™ Amplitude™ Zeta™ Spezial-Reinraumwischtücher eignen sich hervorragend für den Einsatz bei verschütteten Säuren oder als Zwischenlage für Tabletts. Die Wischtücher verfügen zur Rückverfolgbarkeit über Chargennummerierung.
  • Vlies-Wischtücher aus Zellulose/Polypropylen
  • Die thermisch laminierten, gesteppten Wischtücher haben Außenschichten aus Polypropylen und ein stark sorptives Zellulosezentrum
  • Steppmuster ermöglicht Segregation nach Aussehen
  • Hervorragend geeignet für verschüttete Säure
  • Ideal als Tablettauskleidung
  • Chargennummerierung für einfache Rückverfolgbarkeit
  • Der sorptive innere Zellulosekern ist zwischen zwei Schichten heißluftgezogenem Polypropylen thermisch versiegelt
  • Starke Beständigkeit gegen Säuren
  • Dreilagiges Steppmuster ermöglicht Segregation nach Aussehen
Bestellinformation
Basisgewicht, 103 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Spezialtücher für den Reinraum
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 6-8
Abmessungen (L x B) 8 x 9 in. (20,3 x 23 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum