Learn More
Contec™ Anticon 100™ Heavyweight-Wischtücher für Reinräume
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3079413 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Verpackungsmenge:
2 Beutel x 75 Wischtücher
Packungsgröße:
1200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Packungsgröße
16466820 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 2 Beutel x 75 Wischtücher 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16466820 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. 492222813
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit einzigartiger Textiltechnologie, hervorragender Leistung und schneller Sorption. Contec™ Anticon 100™ Heavyweight Cleanroom Wipes sind strapazierfähige Wischtücher für allgemeine Wischanwendungen in kritischen Umgebungen, für Anwendungen der ISO-Klasse 5 und 6.
  • Hergestellt aus Doppel-Strick-Interlock mit 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Im Reinraum gewaschen, um Partikel und Fasern an Schnittkanten zu minimieren
  • Doppel-Strick-Interlock mit 100 % Endlosfaser-Polyester
Compliance
Gemäß den IEST-Industriestandards auf gleichbleibende Chargenreinheit geprüft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hochleistungs-Reinraum-Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5 und 6
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schwerlasttücher für allgemeine Wischanwendungen in kritischen Umgebungen, für Anwendungen der ISO-Klassen 5 und 6 (Klasse 100 und 1000)
Verpackungsmenge 2 Beutel x 75 Wischtücher