Learn More
Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3077714 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Verpackungsmenge:
100 Wischtücher/Beutel (2 Innenbeutel à 50 Stück)
2 Beutel x 75 Tücher (Großpackung)
20/Beutel (5 Beutel/Karton)
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
1200 Stück
400 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 13429196
Marke: Contec™ 492224792
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Minimieren Sie unerwünschte Partikel und Fasern beim Reinigen in ISO-Anwendungen der Klasse 1 bis 4.Die Wischtücher der Serie Anticon™ Gold Heavyweight mit patentierter Technologie und hoher Saugfähigkeit bieten eine hervorragende Verschüttungskontrolle.Mit hoher Reißfestigkeit zur Verhinderung des Reißens und Hängenbleibens bei schwierigen Reinigungsanwendungen.
  • Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester und speziell verarbeitet für überragende Sauberkeit und Saugfähigkeit
  • Mit laufmaschenfreiem Doppelstrick.
  • Geringer Gehalt an Partikeln im Submikron-Bereich und geringe Faserzahl
  • Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
  • Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
  • Hohe Reißfestigkeit, um Reißen und Hängenbleiben bei schwierigen Reinigungsanwendungen zu eliminieren
  • Reinraum-gewaschen
Compliance
Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Quiltec™ I Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Flächengewicht 140
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 1 bis 4
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für den Einsatz in den kritischsten Reinraumumgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Halbleiter, Mikroelektronik und Medizintechnik
Verpackungsmenge 2 Beutel x 75 Tücher (Großpackung)