Learn More
Contec™ Anticon™ Gold Sorb Reinraumwischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15779174 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackungsmenge:
150/Beutel, 8 Beutel/Karton
2 Beutel x 75 Wischtücher, gestapelt
25/Beutel, 40 Beutel/Karton
50/Beutel
75/Beutel, 8 Beutel/Karton, Doppelbeutel
Güte:
A/B
C/D
CD
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
400 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sterilität Verpackungsmenge Güte unitSize
15779174 23 x 23 cm (9 x 9 in.) Unsteril 2 Beutel x 75 Wischtücher, gestapelt CD 1200 Stück
15789174 23 x 23 cm (9 x 9 in.) Unsteril 150/Beutel, 8 Beutel/Karton C/D 1200 Stück
16645504 30 x 30 cm (12 x 12 in.) Unsteril 50/Beutel CD 400 Stück
30259549 30 x 30 cm (12 x 12 in.) Steril 25/Beutel, 40 Beutel/Karton A/B 1000 Stück
16486820 23 x 23 cm (9 x 9 in.) Steril 75/Beutel, 8 Beutel/Karton, Doppelbeutel A/B 1200 Stück
5 options
Artikelnummer. 15779174
Marke: Contec™ 492238956
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von Mikrofasergarn mit der eines Polyestergarns für überragende Wischeigenschaften und Saugfähigkeit. Contec™ Anticon™ Gold Sorb Reinraumwischtücher verfügen über firmeneigene versiegelte Kanten, die die Verwendung der gesamten Wischoberfläche ermöglichen, ohne dass empfindliche Oberflächen beschädigt werden.
  • Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von Mikrofaser und Polyester für überragende Wischeigenschaften und Saugfähigkeit
  • Keine abrasiven Ränder, wodurch die Wischtücher besonders für die Reinigung empfindlicher Komponenten wie z. B. Optikgeräte geeignet sind
  • Versiegelte Kanten zur Reduzierung von Partikeln und Fasern
  • Die einzigartige Mikrofaser sorgt für hervorragende Rückstands- und Partikelentfernung auch im trockenen Zustand
  • Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
  • Reinraum-gewaschen
  • Gemäß den IEST-empfohlenen Praktiken für die Evaluierung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen getestet
  • 12 x 12 in. Wischtücher steril verfügbar 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Extinktion Eigenständig: 3,37 ml/g
Extrinsisch: 500 ml/m2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 148 g/m2
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 3 bis 5
Farbe Weiß
Bauweise Interlock gestrickt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Höchste Sauberkeit und hohe Sorptionsfähigkeit
Verpackungsmenge 2 Beutel x 75 Wischtücher, gestapelt
Lage 1-lagig
Sterilität Unsteril
Güte CD