Learn More
Contec™ Wagensysteme mit zwei Eimern
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15342144 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Rot, grau
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Farbe unitSize
15342144 Rot, grau 1 Set
1 options
Artikelnummer. 15342144
Marke: Contec™ 2757
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Abnehmbarer Griff; zwei 5 Gallonen-Eimer (grau und rot); Verbindungskit aus Edelstahl; Wagen aus Edelstahl; vier Rollen, zwei feste und zwei schwenkbare/verriegelbare Rollen; ausziehbarer Rahmen
Der Rollwagen aus Edelstahl mit abnehmbarem Handgriff gewährleistet leichteres Autoklavieren und bequemere Aufbewahrung. Contec™ Wagen mit Doppeleimer-Systemen sind mit einer großen Auswahl an Wringgeräten für alle Contec™ Moppsysteme erhältlich.
  • Die langlebige, leichte und kompakte Bauweise sorgt für bessere Bewegbarkeit und reduziert den Stauraum
  • Zwei feststehende und zwei drehbare Rollen, die sich mit einer Berührung des Fußes leicht verriegeln lassen
  • Das System kann je nach den erforderlichen Reinigungsprotokollen mit zwei oder mit drei Eimern verwendet werden, ausziehbarer Rahmen für zusätzlichen Eimer
  • Mit Anschlusssatz aus Edelstahl zur Verhinderung von Tropfungen beim Eimerwechsel
  • Ideal für Reinräume und kontrollierte Umgebungen mit kleinen Autoklaven oder begrenztem Stauraum
  • Auswringer zur Verbesserung der Flexibilität sind separat lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wagen- und Eimersystem
Material Polypropylen, Edelstahl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot, grau
Abmessungen 56 x 60 x 91 cm (22 x 23.5 x 36 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die effektive Reinraumreinigung in kompakten Umgebungen mit begrenztem Stauraum
Zur Verwendung mit (Geräte) Contec™ Wringer und abgestimmte Mopps, kompatibel mit allen Größen und Formen von Contec™ Mopps gemäß dem ausgewählten Wringer
Höhe (angloamerikanisch) 36 in.
Höhe (metrisch) 91 cm
Enthält Edelstahlwagen mit abnehmbarem Griff, Rollen mit Bremsen, 2 x 5 gal. (20 l) autoklavierbare rote und graue Eimer, Griffkappe aus Edelstahl
Länge (angloamerikanisch) 22 in.
Länge (metrisch) 56 cm
Menge 2 x 5 gal. (20 l) Eimer, optionaler Zusatzeimer
Sterilität Unsteril
Breite (angloamerikanisch) 23.5 in.
Breite (metrisch) 60 cm