Beschreibung
Beinhaltet
Abnehmbarer Griff; zwei 5 Gallonen-Eimer (grau und rot); Verbindungskit aus Edelstahl; Wagen aus Edelstahl; vier Rollen, zwei feste und zwei schwenkbare/verriegelbare Rollen; ausziehbarer Rahmen
Der Rollwagen aus Edelstahl mit abnehmbarem Handgriff gewährleistet leichteres Autoklavieren und bequemere Aufbewahrung. Contec™ Wagen mit Doppeleimer-Systemen sind mit einer großen Auswahl an Wringgeräten für alle Contec™ Moppsysteme erhältlich.
- Die langlebige, leichte und kompakte Bauweise sorgt für bessere Bewegbarkeit und reduziert den Stauraum
- Zwei feststehende und zwei drehbare Rollen, die sich mit einer Berührung des Fußes leicht verriegeln lassen
- Das System kann je nach den erforderlichen Reinigungsprotokollen mit zwei oder mit drei Eimern verwendet werden, ausziehbarer Rahmen für zusätzlichen Eimer
- Mit Anschlusssatz aus Edelstahl zur Verhinderung von Tropfungen beim Eimerwechsel
- Ideal für Reinräume und kontrollierte Umgebungen mit kleinen Autoklaven oder begrenztem Stauraum
- Auswringer zur Verbesserung der Flexibilität sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wagen- und Eimersystem |
| Material | Polypropylen, Edelstahl |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot, grau |
| Abmessungen | 56 x 60 x 91 cm (22 x 23.5 x 36 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die effektive Reinraumreinigung in kompakten Umgebungen mit begrenztem Stauraum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Contec™ Wringer und abgestimmte Mopps, kompatibel mit allen Größen und Formen von Contec™ Mopps gemäß dem ausgewählten Wringer |
| Höhe (angloamerikanisch) | 36 in. |
| Höhe (metrisch) | 91 cm |
| Enthält | Edelstahlwagen mit abnehmbarem Griff, Rollen mit Bremsen, 2 x 5 gal. (20 l) autoklavierbare rote und graue Eimer, Griffkappe aus Edelstahl |
| Mehr anzeigen |