Learn More
Contec™ ConSTIX™ Tupfer zur Oberflächenvalidierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17183478 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
:
Spitzenlänge: 2 cm
Artikelnummer. 17183478
Marke: Contec™ SV2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Contec™ CONSTIX™ Tupfer zur Oberflächenvalidierung für die Bewertung von Oberflächenreinigungsprotokollen in der biopharmazeutischen Industrie.
  • Das Paket enthält fünf speziell verarbeitete Polyester-Tupfer zur Minimierung des Hintergrund-TOC-Einflusses vom Tupfer
  • Niedriger Hintergrund-TOC-Gehalt für minimale Beeinflussung von Testergebnissen
  • Große Oberfläche des Tupferkopfes und der lange flexible Griff bieten beim Tupfen eine hervorragende Oberflächenabdeckung
  • Starke, haltbare Polyester-Tupfer für optimale Entnahme
  • Mit den meisten gängigen Methoden sterilisierbar
  • Autoklavierbar
  • Tupfer in Nylontasche versiegelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0,12 in.
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bewertung von Oberflächenreinigungsprotokollen in der biopharmazeutischen Industrie
Produkttyp Tupfer
Durchmesser (metrisch) Griff 3 mm
Länge (metrisch) 152,4 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 5,2 in.
Länge (metrisch) Griff 13,2 mm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 0,8 in.
Länge (metrisch) Spitze 2 cm
Breite (metrisch) Spitze 6,3 mm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 0,23 in.
Durchmesser (metrisch) Spitze 6,4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 0,25 in
Klebstofftyp Ultraschall-versiegelt
Griffmaterial Polypropylen
Spitzenmaterial Gestrickter Polyester