Learn More
Contec™ EasyCurve™ Moppkopfrahmen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15302174 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
36 x 11 cm (14 x 4,25 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen Packungsgröße
15302174 36 x 11 cm (14 x 4,25 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15302174 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. 2724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 €
    93.07 € / 1 Stück
    Sparen 16.93 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Moppkopf-Rahmen speziell für die Verwendung mit der Contec™ Familie von Moppsystemen entwickelt. Der EasyCurve Mop wurde speziell für kritische und kontrollierte Umgebungen entwickelt und ist jetzt mit einer gerippten Mikrofaserfläche erhältlich, die dem Anwender ein einfaches und ruckfreies Mopping für eine bessere Partikelaufnahme und Kontaminationsentfernung ermöglicht.
  • Bietet maximale Flexibilität für die Reinigung in kritischen Umgebungen.
  • Austauschbare Rahmen für Contec Moppsysteme
  • Autoklavierbar
  • Mit Deckel und Schnellverschluss für einfache Befestigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 36 x 11 cm (14 x 4,25 in.)
Produkttyp Moppkopfrahmen
Farbcode Weiß
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 35.3 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 11 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) EasyReach Reinigungspads
Beschreibung EasyCurve QuickConnect Moppkopfrahmen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für Produktionsstätten für pharmazeutische und medizinische Geräte oder ähnliche kritische oder kontrollierte Umgebungen.
Color-coded Nein
Material Edelstahl