Learn More
Contec™ EasySat™ Eimerlose Bodenmoppköpfe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15781778 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Moppkopf
Texturierter Moppkopf
Packungsgröße:
32 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
15781778 Texturierter Moppkopf 32 Stück
16665514 Moppkopf 32 Stück
2 options
Artikelnummer. 15781778
Marke: Contec™ TBLVKMOP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kein Eimer oder Auswringer bei der Anwendung des Reinraummopps erforderlich. Der Contec™ EasySat™ Bodenmopp ohne Eimer verfügt über einen Moppkopf mit lasergeschnittenem VertiKlean™ Material und versiegelten Kanten und ist vollständig autoklavierbar. Die Reinigungslösung lässt sich nach Bedarf auf Knopfdruck abgeben.
  • Macht Eimer oder Auswringer überflüssig.
  • Speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt.
  • Mit lasergeschnittenem, kantenversiegeltem VertiKlean™-Moppkopfmaterial, einem leichten Polyestergewebe, das auf sauberen Esterschaumstoff laminiert ist, für eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
  • Das System umfasst einen 1,5-l-Lösungstank (52 oz.). Dieser lichtdurchlässige Tank ist für die Reinigung von bis zu 5.000 Quadratfuß ausgelegt.
  • Der Tank wiegt nur 3,2 kg (7 lb.).
  • Die Durchflussregelung per Knopfdruck gibt die Reinigungslösung bei Bedarf ab,
  • während abgewinkelte Moppköpfe auch schwer zugängliche Bereiche reinigen. Die Köpfe können in Sekundenschnelle angebracht sowie entfernt werden und lassen sich einfach mit herkömmlichen Klettverschlüssen am Rahmen befestigen.
  • Das gesamte System und die Moppköpfe sind vollständig bei 121 °C (250 °F) für 30 Minuten
  • autoklavierbar. Erhältlich sind die
  • Moppköpfe in regulärer und strukturierter Ausführung sowie als gammabestrahlte Variante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Texturierter Moppkopf
Farbcode Weiß
Länge (angloamerikanisch) 21,5 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 55 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 12 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,75 in.
Breite (metrisch) 46 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Verwendung mit Desinfektionsmitteln, speziell für Reinraumböden entwickelt, nur zur Bodenanwendung
Color-coded Nein
Material Polyester